Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen, Außendurchmesser: 7 mm Innendurchmesser: 4 mm, Thermo Scientific Chemicals
37.30 CHF - 137.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Tube
Namenshinweis Both ends open
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11333937
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.DM
100 mm
37.30 CHF
100 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11393937
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.DR
200 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11373937
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.DW
300 mm
65.50 CHF
300 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11383937
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.EH
600 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11343937
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.EM
800 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11353937
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031558.EO
1000 mm
137.00 CHF
1000 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-23 Tube
Both ends open
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Al-23 Schlauch, beide Enden offen, Außendurchmesser: 7 mm Innendurchmesser: 4 mm, Thermo Scientific Chemicals