Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen, Außendurchmesser: 6 mm Innendurchmesser: 3 mm, Thermo Scientific™
39.47 CHF - 169.14 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Tube |
---|---|
Namenshinweis | Both ends open |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11393927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031556.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11383927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031556.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11323937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031556.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11363927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031556.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11313937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031556.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11373927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031556.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen