Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen, Außendurchmesser: 25 mm Innendurchmesser: 20 mm, Thermo Scientific Chemicals
54.40 CHF - 413.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Tube |
---|---|
Namenshinweis | Both ends open |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11324007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.DM |
100 mm | N/A | |||||||
11304007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.DR |
200 mm |
104.00 CHF
200 Millimeter |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11383997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.DW |
300 mm |
122.00 CHF
300 Millimeter |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11363997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.EH |
600 mm |
241.00 CHF
600 Millimeter |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11393997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.EM |
800 mm | N/A | |||||||
11373997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.EO |
1000 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen