Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Panel, total, 8plex
The ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel, total, 8plex, enables simultaneous quantitation of the total levels from eight key proteins included in the Akt cell signaling pathway.
Marke: Invitrogen™ EPX080-97000-901
Beschreibung
The ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel, total, 8plex, enables simultaneous quantitation of the total levels from eight key proteins included in the Akt cell signaling pathway. It complements the Human Akt Pathway Panel, phospho, 8plex (Cat. No. EPX080-97100-PHO) that measures the same eight proteins, but in their phosphorylated form.
Das ProcartaPlex Human-Akt-Signalweg-Panel Gesamt, 8plex, ermöglicht die gleichzeitige Quantifizierung der Gesamtwerte von acht Schlüsselproteinen, die im Akt-Zellsignalweg enthalten sind. Es ergänzt das Human Akt Pathway Panel, Phospho, 8plex (Kat. -Nr. EPX080-97100-PHO), das die gleichen acht Proteine misst, jedoch in ihrer phosphorylierten Form.
Das Panel ist für die Verwendung mit Zelllysaten validiert. Zur Vorbereitung von Zelllysaten empfehlen wir die Verwendung von ProcartaPlex Zelllysepuffer (Kat. -Nr. EPX-999999-901) oder Zellextraktionspuffer (Kat. -Nr. FNN0011) ergänzt mit 0,5 M EDTA und Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor Einweg-Cocktail (100x) (Kat. Nr. 78440). Diese Puffer sind nicht im Lieferumfang des Panels enthalten. Je nach Zellsystem können auch andere Puffer geeignet sein.
Das Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen mit Fänger- und Nachweisreagenzien geliefert, die in 1x-Konzentration formuliert sind und weniger Pipettieren und Experimentieranordnung erfordern.
ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
Dieses Kit ist mit allen Luminex Geräten kompatibel. Wenn Sie ein xMAP INTELLIFLEX DR-SE-Instrument verwenden, empfehlen wir die Verwendung unseres ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8-Plex (Kat.-Nr. EPX080-97200-DR), das die gleichzeitige Quantifizierung von Gesamt- und phosphorylierten Proteinen auf demselben Bead in einem einzigen Well ermöglicht.
Ziele [Bead-Region]: Akt [47], CREB [43], GSK-3 beta [56], IGF-1R [34], IRS-1 [37], mTOR [26], PRAS40 [42], p70S6K [27]
Über ProcartaPlex-Assays für die Luminex-Plattform
ProcartaPlex-Immunoassays basieren auf dem Prinzip eines Sandwich-ELISA, bei dem zwei hochspezifische Antikörper, die an unterschiedliche Epitope eines Proteins binden, zur gleichzeitigen Quantifizierung aller Proteinziele mit einem Luminex Gerät verwendet werden. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
- Mehr Ergebnisse pro Probe—gleichzeitige Messung mehrerer Proteintargets in einer einzigen 5–50 μl-Probe
- Bewährte Luminex Technologie – Vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen
Bei ProcartaPlex Assays kommt die Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für die gleichzeitige Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen 25–50 μl-Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberstand, Zelllysat und anderen Körperflüssigkeiten zum Einsatz.
Die Luminex-Beads im ProcartaPlex-Assay sind intern mit präzisen Anteilen roter und infraroter Fluorophore eingefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP-Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D, xMAP INTELLIFLEX, xMAP INTELLIFLEX DR-SE und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Darüber hinaus bietet das xMAP INTELLIFLEX DR-SE System Dual-Reporter-Funktion, die die Messung eines zweiten Parameters des Analyten ermöglicht, und verfügt über seitliche Auswurfffunktionen für zusätzliche Flexibilität und Automatisierung. Zusammen mit ProcartaPlex Signalassays ermöglicht das xMAP INTELLIFLEX DR-SE Gerät die Quantifizierung und Multiplexing von phosphorylierten und Gesamtproteinen im gleichen Well, auf demselben Luminex Bead und im gleichen Assay-Lauf.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
Spezifikation
Multiplex-Panel | |
Human | |
Magnetisch | |
Siehe Analysezertifikat | |
Luminex™ Geräte | |
Akt, PKB, Protein kinase B | |
Akt | |
ProcartaPlex™ | |
Cell lysates (prediluted): 25 μL | |
Nasseis |
96 Tests | |
Nicht kombinierbar | |
Siehe Analysezertifikat | |
Multiplex-Kit | |
Akt | |
207 | |
8-plex | |
Cell lysates | |
P31749 | |
Signaling |
Nur für Forschungszwecke.