Learn More
AK 7, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Selective SIRT2 inhibitor (IC50 = 15.5 μM); displays no effect on SIRT1 or SIRT3. Decreases neuronal cholesterol levels; improves motor function and ameliorates brain atrophy in a mouse model of Huntington's disease. Brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | AK 7 |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 437.35 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AK 7, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur