Learn More
Azlon™ Luftdichter Behälter
Diese vielseitigen Kunststoffkästen eignen sich zur Aufbewahrung vieler verschiedener Stoffe. Azlon™ Luftdichte Behälter sind leicht und bei normaler Verwendung unzerbrechlich.
Marke:  Azlon BWY038
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12084578
  • 36.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus robustem HDPE
  • Dicht abschließender Schnappdeckel erzeugt eine luftdichte Versiegelung
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU-Verordnungen geeignet
  • Geeignet für die allgemeine und gekühlte Aufbewahrung bei bis zu -50 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Luftdichter Behälter
Schnappdeckel
65 mm
210 mm
HDPE
Für allgemeine und gekühlte Lagerung unter –50° C
210 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Azlon™ Luftdichter Behälter > Abmessungen:210 x 210 x 65 mm (Länge x Breite x Höhe); Kapazität:Gehäuse 3500mL