Learn More
Azlon™ Luftdichter Behälter
Diese vielseitigen Kunststoffkästen eignen sich zur Aufbewahrung vieler verschiedener Stoffe. Azlon™ Luftdichte Behälter sind leicht und bei normaler Verwendung unzerbrechlich.
Marke: Azlon BWY030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus robustem HDPE
- Dicht abschließender Schnappdeckel erzeugt eine luftdichte Versiegelung
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU-Verordnungen geeignet
- Geeignet für die allgemeine und gekühlte Aufbewahrung bei bis zu -50 °C
Spezifikation
Luftdichter Behälter | |
Schnappdeckel | |
65 mm | |
100 mm |
HDPE | |
Für allgemeine und gekühlte Lagerung unter –50° C | |
100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Luftdichter Behälter > Abmessungen:100 x 100 x 65 mm (L x B x H); Kapazität:500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur