Learn More
Dostmann Electronic™ AirControl Observer CO2 Display
Ideal for monitofing CO2 levels and temperature surroundings in pubic areas
Marke: Dostmann Electronic™ 5020-0110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Posterboard CO2 controller, ideal for monitoring CO2 levels and temperature surroundings in public areas such as laboratories, schools, universities, offices, factories and public spaces. For wall mounting.- Temperature range 0°C/+40°C, ±1°C
- Relative humidity 20 to 90%, ±5%
- CO2 range 0 to 3000ppm
- CO2 accuracy ±75ppm, or 5% ±7%>2000ppm
- Dimensions 297mm x 50mm x 210mm
- Mass 2, 4kg
Spezifikation
±50 ppm | |
0 to 3000ppm | |
210 mm |
50 mm | |
2.4 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dostmann Electronic™ AirControl Observer CO2 Display > Length: 297mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur