Learn More
Syngene™ AirClean™ Systems Dead Air Box with UVTect™ Controller
GREENER_CHOICE
The AirClean™ Systems Dead Air Box provides a circulation-free environment for the amplification and manipulation of DNA/RNA. Each dead air box is standard with the UVTect™ Microprocessor Controller and a 254 nm ultraviolet light source for irradiation between amplifications.
Marke:  Syngene™ SYN-AC632TDBC220-E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17725904
  • 6320.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
AirClean™ Systems Totluftkästen bieten eine zirkulationsfreie Umgebung für die Amplifikation und Manipulation von DNA/RNA. Jeder Totluftkasten ist standardmäßig mit der UVTect™ Mikroprozessorsteuerung und einer 254 nm-UV-Lichtquelle für die Bestrahlung zwischen den Amplifikationen ausgestattet. Eine Sicherheitsverriegelung deaktiviert das UV-Licht, wenn das vordere Schiebefenster hochgeklappt wird, sodass der Anwender nicht gefährdet wird. Das nahtlose Design und die UV-reflektierenden Konstruktionsmaterialien sorgen außerdem dafür, dass keine schädliche UV-Energie aus dem Gehäuse austritt.
Standardausstattung
  • Polycarbonat- und Polypropylen-Design reflektiert UV-Energie
  • Lieferung erfolgt vollständig montiert
  • Überlappende Schiebefenster aus Polycarbonat zum Schutz vor UV-Strahlung
  • Der Schutzschalter am Schiebefenster schaltet das UV-Licht automatisch aus, wenn das Schiebefenster angehoben wird
  • Die Elektronik befindet sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr besteht, dass Chemikalien in diese sensiblen Bereiche gelangen.
  • Einzigartige Sicherheitsfunktionen
  • Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich
  • Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose
  • UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
  • UV- und Leuchtstofflampen
  • Nahtloses Kunststoffdesign – ohne Fugen oder Lücken in der Konstruktion
  • UV-Einlegeboden mit integriertem Pipettenhalter
  • Timer für Laborereignisse
  • Digitaler UV-Licht-Timer von 0,01 Sekunden bis 59 Minuten
  • Durchführung für Elektrokabel
Spezifikation
Spezifikation
Totluftkasten
UVTect™ Mikroprozessorsteuerung, 254 nm-Ultraviolett-Lichtquelle
32 in.
Standardmäßige/hohe Polycarbonat-UV-Einheiten
Hohe Ausführung
81 cm