Learn More
Syngene™ Airclean™ Prozessschutz-Mikroskophaube
GREENER_CHOICE
Prozessschutz mit UVTect™ Mikroprozessor und Mikroskop-Sash
Marke:  Syngene™ SYN-32PPUVC-E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16532972
  • 8245.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • AirClean™ Systems AC600 Series Vertical Workstation mit laminarer Strömung
  • Der laminare Luftstrom ist ein gleichmäßiger, fließender, paralleler Luftstrom mit gleichbleibender Richtung
  • Ideal für Anwendungen, die für den Bediener ungefährlich sind, aber einen sauberen Arbeitsplatz erfordern
  • Die kompakte, leichte Bauweise erlaubt die Nutzung mehrerer Reinbereiche innerhalb eines Labors
  • Die zweistufige Filtration sorgt für eine laminare Strömung sauberer Luft der Klasse 100 für Prozessschutz
  • Die Raumluft strömt zuerst durch einen elektrostatisch geladenen Vorfilter und anschließend durch einen HEPA-Filter, woraus saubere Luft gemäß ISO 5 resultiert
  • Unabhängig zertifiziert, erfüllt oder übertrifft geltende Reinraumstandards
Spezifikation
Spezifikation
Laminarströmung
76,2 cm
81,28 cm
61 cm
32 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ Airclean™ Prozessschutz-Mikroskophaube > 32 Zoll