Learn More
Syngene™ Airclean™ Mikroskop-Schutzscheibe für Anwender
GREENER_CHOICE
Bedienerschutzgehäuse mit automatischer AirSafe™ Sicherheitssteuerung
8310.00 CHF - 9765.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Laminarströmung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16522972
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Syngene™
SYN-32OPAS-E
32 in.
8310.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16542972
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Syngene™
SYN-48OPAS-E
48 in.
9765.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kanallose Mikroskopgehäuse bieten eine mit ISO 5 konforme Arbeitsumgebung für die Probenvorbereitung
  • Das Gehäuse des Downflow-Mikroskops sorgt mit UV-Licht für die Bestrahlung zwischen Prozessen für eine saubere Umgebung
  • Der UVTect™ Mikroprozessorcontroller ermöglicht die Bedienung aller Gehäusefunktionen mit einer einzigen Berührung
  • Jedes Gehäuse ist für vielfältige Mikroskopen verwendbar
  • Der Zugangsanschluss ermöglicht einen einfachen Zugang zum Augenstück und zur Anzeigeplattform
  • Die Konfiguration bietet keinen Bedienerschutz
Spezifikation
Spezifikation
Laminarströmung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ Airclean™ Mikroskop-Schutzscheibe für Anwender