Learn More
Syngene™ AirClean™ Microscope Enclosure with UVTect™ Microprocessor Controller
The downflow AirClean™ Microscope Enclosure provides a clean work environment and a UV light for irradiation between processes. UVTect™ microprocessor controller provides one-touch operation of all enclosure features. This configuration does not provide operator protection.
Marke: Syngene™ SYN-AC648TLFUVCMIC220-E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Standardausstattung- Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich
- Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose
- Umschließt das Gerät und bietet dem Anwender dennoch vollen Zugang
- UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
- Vertikale laminare Luftströmung gemäß ISO 5
- UV- und Leuchtstofflampen
- Nahtloses Kunststoffdesign – ohne Fugen oder Lücken in der Konstruktion
- Timer für Laborereignisse
- HEPA-Filtration zur Eindämmung von Partikeln bis zu einer Größe von 0,3 Mikron
- Filtersicherheitssperre zur Gewährleistung eines korrekten Filterwechsels
- Polycarbonat- und Polypropylen-Design reflektiert UV-Energie
- Geprüft nach UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1 und EN 61326-1
- Ein bürstenloses, funkenlose Gebläse ist dem Filter nachgeschaltet
- Filter und Elektronik befinden sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr durch verschüttete Chemikalien besteht
- Echtzeitüberwachung des installierten Filtrationsbetts
Spezifikation
Mikroskopgehäuse | |
UVTect™ Mikroprozessorsteuerung | |
48 in. | |
1220 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ AirClean™ Microscope Enclosure with UVTect™ Microprocessor Controller > Mikroskopgehäuse; Breite: 1220 mm (48 in.); Modell: UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur