Learn More
Syngene™ AirClean™ Bonded Layered Carbon Filter for Inorganics
The AirClean™ Bonded Layered Carbon Filter for Inorganics is used to absorb fumes and odors.
1195.00 CHF - 1405.00 CHF
Spezifikation
Filtertyp | Kohlenstoff |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
Tiefe (angloamerikanisch) | 3 in. |
Menge | Je 1 |
Tiefe (metrisch) | 8 cm |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17785934
![]() |
Syngene™
SYN-ACF20918 |
18 in. | 46 cm |
1195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17775934
![]() |
Syngene™
SYN-ACF209 |
24 in. | 61 cm |
1405.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
AirClean™ Systems manufactures gas phase bonded carbon and multi-layered filters that are available with standard coconut shell carbon or chemically impregnated carbon, depending on your application. AirClean™ Systems gas-phase, coconut shell carbon filters utilize our unique bonded carbon filtration media. This minimizes the release of potentially hazardous carbon dust found in traditional granular carbon filters. Our proprietary bonding process holds carbon in a predictable matrix, preventing carbon shift that can lead to 'dead spots', common in traditional granular filters.
Features
- Bonded carbon — no filter dusting
- Even distribution of impregnates, if applicable
- Multi-layering options for larger application compatibility
Spezifikation
Kohlenstoff | |
3 in. | |
8 cm | |
Anorganische Stoffe |
12 in. | |
Je 1 | |
30,5 cm |