Learn More
Syngene™ AirClean™ Blended Layered Carbon Filter for Formaldehyde and Organics
GREENER_CHOICE
The AirClean™ Blended Layered Carbon Filter for Formaldehyde and Organics Filter is used to absorb fumes and odors.
Marke:  Syngene™ SYN-ACFF1F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17775974
  • 1345.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
AirClean™ Systems stellt mehrschichtige Gasphasenfilter mit gebundener Aktivkohle her, die je nach Anwendungszweck mit Standard-Aktivkohle aus Kokosnussschalen oder chemisch imprägnierter Aktivkohle erhältlich sind. AirClean™ Systems Gasphasenfilter mit Aktivkohle aus Kokosnussschalen basieren auf unseren einzigartigen Filtermedien aus gebundener Aktivkohlefilter. Dadurch wird die Freisetzung von potenziell gefährlichem Kohlestaub minimiert, der in herkömmlichen Aktivkohlefiltern mit Granulat vorkommt. Unser proprietäres Bindeverfahren hält die Aktivkohle in einer kalkulierbaren Matrix und verhindert so eine Verlagerung der Aktivkohle, die zu „Toträumen“ führen kann, wie sie in herkömmlichen Granulatfiltern vorkommen können.
Eigenschaften
  • Gebundene Aktivkohle – kein Filterstaub
  • Gleichmäßige Verteilung der Imprägniermittel, falls zutreffend
  • Mehrschichtige Optionen für größere Anwendungskompatibilität
Spezifikation
Spezifikation
Kohlenstoff
3 in.
Je 1
30,5 cm
Formaldehyd, organische Stoffe
12 in.
24 in.
8 cm
61 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ AirClean™ Blended Layered Carbon Filter for Formaldehyde and Organics > Mischfilter mit Aktivkohle; Größe: 30,5 x 61 x 8 cm (12 x 24 x 3 in.); zur Verwendung mit: Formaldehyd, organische Stoffe