Learn More
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation with AirSafe™ Automatic Safety Controller
GREENER_CHOICE
The AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation is a low cost, operator protection product that protects the user from toxic vapors, gases, fumes and particulate. Smaller, more mobile than standard ductless fume hoods, perfect for low-volume applications with known chemicals.
Marke:  Syngene™ SYN-AC648TA220-E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17775904
  • 10125.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Chemikalien-Arbeitsstation
25 in.
635 mm
41 in.
1041 mm
Automatische AirSafe™ Sicherheitssteuerung
< 49 dBA
47 in.
1194 mm
UL61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1, EN 61326-1
23 in.
584 mm
26 in.
660 mm
Hohe Ausführung, doppeltes Filtergitter
48 in.
1220 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation with AirSafe™ Automatic Safety Controller > Chemikalien-Arbeitsstation; Modell: Hoch, doppeltes Filtergitter; Außenbreite: 1220 mm (48 in.)