Learn More
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation with AirSafe™ Automatic Safety Controller
GREENER_CHOICE
The AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation is a low cost, operator protection product that protects the user from toxic vapors, gases, fumes and particulate. Smaller, more mobile than standard ductless fume hoods, perfect for low-volume applications with known chemicals.
Marke:  Syngene™ SYN-AC648A220-E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17755904
  • 9239.83 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Chemikalien-Arbeitsstation
25 in.
635 mm
31 in.
787 mm
Automatische AirSafe™ Sicherheitssteuerung
< 49 dBA
47 in.
1194 mm
UL61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1, EN 61326-1
23 in.
584 mm
19 in.
483 mm
Standard
48 in.
1220 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation with AirSafe™ Automatic Safety Controller > Chemikalien-Arbeitsstation; Modell: Standard; Außenbreite: 1220 mm (48 in.)