Learn More
Syngene™ Airclean 600 PCR-Arbeitsstation
Airclean 600 PCR-Arbeitsstation mit UVTect Mikroprozessorsteuerung und vertikalem laminaren Luftstrom.
Marke: Syngene™ SYN-32PWLF-E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit UVTect Mikroprozessorsteuerung
- Bietet vertikalen laminaren Luftstrom der Klasse 100 und zeitgesteuertes UV-Licht für Sterilisation
- Enthält HEPA-Filter, Vorfilter, Fluoreszenzlicht, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter, Sicherheitsschalter und Schlupfluke
Spezifikation
Workstation | |
UV-Steuerung | |
32 in. |
UL-, CSA- und CE-zugelassen | |
220 V | |
81,28 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ Airclean 600 PCR-Arbeitsstation > Breite: 32 Zoll, (81,28 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur