Learn More
Syngene™ Airclean 600 PCR-Arbeitsstation
GREENER_CHOICE
Airclean 600 PCR-Arbeitsstation mit UVTect Mikroprozessorsteuerung und vertikalem laminaren Luftstrom.
Marke:  Syngene™ SYN-48PWLF-E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16457260
  • 8950.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit UVTect Mikroprozessorsteuerung
  • Bietet vertikalen laminaren Luftstrom der Klasse 100 und zeitgesteuertes UV-Licht für Sterilisation
  • Enthält HEPA-Filter, Vorfilter, Fluoreszenzlicht, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter, Sicherheitsschalter und Schlupfluke
Spezifikation
Spezifikation
Workstation
UV-Steuerung
48 in.
UL-, CSA- und CE-zugelassen
220 V
121,92 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Syngene™ Airclean 600 PCR-Arbeitsstation > Breite: 48 Zoll, (121,92 cm)