Learn More
Syngene™ Airclean 600 Totluftkasten
Airclean 600 Totluftkasten mit UVTect Steuerung.
Marke: Syngene™ SYN-32DBC-E
5156.44 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit UVTect Steuerung
- Der Preis umfasst Leuchtstofflampen, UV-Lampen, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter und Schlupfluke
Spezifikation
Totluftkasten | |
UV-Steuerung | |
32 in. |
AC UL-, CSA- und CE-zugelassen | |
220 V | |
81,28 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ Airclean 600 Totluftkasten > Breite: 32 Zoll, (81,28 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur