Learn More
Syngene™ Airclean 600 Totluftkasten
GREENER_CHOICE
Airclean 600 Totluftkasten mit UVTect Steuerung.
Marke:  Syngene™ SYN-48DBC-E
6350.99 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16554341
  • 6985.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit UVTect Steuerung
  • Der Preis umfasst Leuchtstofflampen, UV-Lampen, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter und Schlupfluke
Spezifikation
Spezifikation
Totluftkasten
UV-Steuerung
48 in.
AC UL-, CSA- und CE-zugelassen
220 V
121,92 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Syngene™ Airclean 600 Totluftkasten > Breite: 48 Zoll, (121,92 cm)