Learn More
3M™ Luftzufuhrschlauch C253
3M™ Luftzufuhrschlauch C253 zur Verwendung mit dem Versaflo™ Druckluftsystem S-200+
Marke: 3M™ 7000088344
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Druckluft-Zufuhrschlauch mit Kupplung zur Verwendung mit dem Versaflo™ Druckluftsystem S-200+
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, EN13463-1 IIB 2GD, EN14594:2005 Klasse 3A/B/Klasse 4A/B | |
Schwarz | |
30 m |
Mit Riemenbefestigung | |
3,5 bis 7,0 bar, 4,5 bis 7,0 bar (mit angeschlossener Zusatzausrüstung) |