Learn More
Grant Instruments™ Luftreinigungs-Rezirkulator, 1 Lampe
Der einfach zu bedienende UV-Reinigungs-Rezirkulator ist ideal für die Luftdesinfektion in Krankenhäusern, Forschungslaboren und Kliniken. Der UV-Luftstromreinigungs-Rezirkulator besteht aus 1 keimtötenden UV-Lampe, einer Lüftereinheit mit Staubfiltern und einer Steuereinheit in einer Durchflusskammer.
Marke: Grant Instruments™ UVR-M UK
Beschreibung
- Vollständiger Schutz des Anwenders vor direkter UV-Strahlung
- Einfache Bedienung
- Praktische Befestigung an Wänden oder Montage auf einem beweglichen Stativ (optional)
- Kompakte, robuste Bauweise für den täglichen Gebrauch
- Einfache Bedienung mit Ein-/Ausschalter
- UV-Lampe mit Betriebsanzeige – die Betriebsanzeige erlischt, wenn die Lampe ausgetauscht werden muss
Anwendungen:
Krankenhäuser (Ambulanzen, Operationssäle, Notaufnahmen usw.), Kindergärten, Forschungslabore, Tierarztpraxen, Schulen, Büros.
Spezifikation
18 mW/cm2/s, 14 m3/Stunde | |
1 Lampe | |
UVR-S | |
UV-Reinigungs-Rezirkulator |