Learn More
Grant Instruments™ Luftreinigungs-Rezirkulator, 1 Lampe
Der einfach zu bedienende UV-Reinigungs-Rezirkulator ist ideal für die Luftdesinfektion in Krankenhäusern, Forschungslaboren und Kliniken. Der UV-Luftstromreinigungs-Rezirkulator besteht aus 1 keimtötenden UV-Lampe, einer Lüftereinheit mit Staubfiltern und einer Steuereinheit in einer Durchflusskammer.
Marke:  Grant Instruments™ UVR-M EU
Artikelnummer. 17755149
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständiger Schutz des Anwenders vor direkter UV-Strahlung
  • Einfache Bedienung
  • Praktische Befestigung an Wänden oder Montage auf einem beweglichen Stativ (optional)
  • Kompakte, robuste Bauweise für den täglichen Gebrauch
  • Einfache Bedienung mit Ein-/Ausschalter
  • UV-Lampe mit Betriebsanzeige – die Betriebsanzeige erlischt, wenn die Lampe ausgetauscht werden muss
Anwendungen:
Krankenhäuser (Ambulanzen, Operationssäle, Notaufnahmen usw.), Kindergärten, Forschungslabore, Tierarztpraxen, Schulen, Büros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18 mW/cm2/s, 14 m3/Stunde
1 Lampe
UVR-S
UV-Reinigungs-Rezirkulator
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Luftreinigungs-Rezirkulator, 1 Lampe > EU-Stecker