Learn More
Gibco™ AIM V™ Medium (Forschungsgrad), AlbuMAX™ Supplement
AIM V™ Medium (Forschungsgrad), AlbuMAX™ Supplement
Marke: Gibco™ 31035025
179.55 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Enthält AlbuMAX™ Supplement (Rinderserumalbumin), das durch Humanserumalbumin ersetzt wird. Enthält L-Glutamin und 50 μg/ml Streptomycinsulfat sowie 10 μg/ml Gentamicinsulfat.
Spezifikation
Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten | |
AIM V™ Medium | |
Glutamin, Phenolrot, AlbuMAX | |
500 mL | |
Streptomycinsulfat, Gentamicin | |
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
AIM V™ | |
Raumtemperatur | |
Forschungsqualität | |
Säugetierzellkultur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31