Learn More
Gibco™ AIM V™ Medium, flüssig (Forschungsgrad)
AIM V™ Medium, flüssig (Forschungsgrad)
313.00 CHF - 470.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Serum-freies Medium (SFM) |
Mit Additiven | Glutamin, Phenolrot, HSA |
Produktlinie | AIM V™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11590416
![]() |
Gibco™
12055091 |
500 mL |
313.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10297582
![]() |
Gibco™
12055083 |
1.000 mL |
470.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Enthält L-Glutamin und Streptomycinsulfat bei 50 μg/ml sowie Gentamicinsulfat bei 10 μg/ml.Spezifikation
Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten | |
Serum-freies Medium (SFM) | |
AIM V™ | |
Streptomycinsulfat, Gentamicin | |
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
Flüssig | |
Glutamin, Phenolrot, HSA | |
Raumtemperatur | |
Forschungsqualität | |
Säugetierzellkultur |