Learn More
Tocris Bioscience™ AIM 100 Artikelnummer.: 30002067
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tocris Bioscience™ AIM 100
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002067
50 mg, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30002067
Marke: Tocris Bioscience™ 4946/50
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent and selective Ack1 (TNK2) inhibitor
Potent Ack1 (TNK2) inhibitor (IC50 = 22 nM). Exhibits selectivity for Ack1 over ABL1, BTK, Lck and LYN; exhibits no inhibition of 25 other kinases. Suppresses phosphorylation of Tyr267 of the androgen receptor in prostate cancer cells. Also suppresses growth of radioresistant castration-resistant prostate cancer in xenograft tumors in mice.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873305-35-2
Summenformel C23H21N3O2
Molekulargewicht 371.44
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AIM 100
Menge 50 mg
Formelmasse 371.43
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ AIM 100 >