Learn More
Thermo Scientific™ AH-650 Ausschwingrotor
Verarbeiten Sie Proben effektiv mit dem Thermo Scientific™ AH-650 6 x 5 ml Ausschwingrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 54294
35034.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie Proben effektiv mit dem Thermo Scientific™ AH-650 6 x 5 ml Ausschwingrotor.
Technische Daten- Ausschwingrotor aus Aluminium
- Kapazität: 6 x 5 ml (0,03 l)
- Max. Drehzahl/RZB: 50.000 U/min/296.005 × g
- K-Faktor: 53
- Winkel: 90°
Bestellinformationen:
Bestellen Sie das Ultracrimp/Clearcrimp Dichtungswerkzeug (03920), Ersatz-Crimp-Messstab (03919), Ultracrimp Stopfen und Deckel (03044), Röhrchenentnahmewerkzeug (12826), Ultracrimp Röhrchenhalter (03730) getrennt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Standzentrifuge der WX Ultra Serie
Empfohlen für:
Bewertung der Zonenisolierung von Proteinen und RNA
Spezifikation
AH-650 Ausschwingrotor | |
Ausschwingrotor | |
29,6005 × g | |
106 mm | |
53 | |
13 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
235.687 × g |
Aluminium | |
6 x 5 ml | |
50.000 U/min | |
62,8 mm | |
51 mm | |
6,6 lb. (3 kg) | |
90° | |
175.369 × g |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30