Learn More
Thermo Scientific™ AH-629 (36 ml) Ausschwingrotor
Mit dem Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36 ml Ausschwingrotor können Sie großvolumige Partikelisolierungen leichter realisieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 54284
35592.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12131690
  • 35592.08 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36 ml Ausschwingrotor können Sie großvolumige Partikelisolierungen leichter realisieren.
Spezifikationen:
  • Aluminium-Ausschwingrotor
  • Max. Kapazität: 6 × 36 ml (0,21 l)
  • Max. Drehzahl/RZB: 29.000 U/min/151.243 × g
  • K-Faktor: 242
  • Winkel: 90°
Bestellinformationen:
17 ml-Becher (sechs) (52030), Ultracrimp/Clearcrimp Verschlusswerkzeuge (03920), Crimp Messsystem Ersatz (03919), zusätzliche Stopfen und Verschlüsse (03047), Demontagewerkzeug für Röhrchen (12826), Röhrchenhalter (zwei) (03539) sind separat zu bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Serie Standzentrifuge
Empfohlen für:
Großvolumige Viren- und subzelluläre Partikelisolierungen, RNA-Pelletierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AH-629 (36 ml) Ausschwingrotor
Ausschwingrotor
151.243 × g
161 mm
242
25 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
109.487 × g
Aluminium
6 x 36 ml
29.000 U/min
72,1 mm
89 mm
14,1 lb. (6,4 kg)
90°
67.731 × g
Name des Produkts
Thermo Scientific™ AH-629 (36 ml) Ausschwingrotor > AH-629 Aluminium-Ausschwingrotor (6 x 36 ml)