Learn More
Thermo Scientific™ AH-629 (17 ml) Ausschwingrotor
Zur Verarbeitung von Proben mit 29,000 U/min mit dem Thermo Scientific™ AH-629 6 x 17 ml-Ausschwingrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 54285
36235.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bereiten Sie Ihre Proben bei 29,000 U/min auf: mit dem Thermo Scientific™ AH-629 6 x 17 ml-Ausschwingrotor.
Spezifikationen:- Maximale Kapazität: 6 × 17 ml (0.1 l)
- Max. Drehzahl/RZB: 29,000 U/min/155,846 x g
Bestellinformationen:
36 ml-Becher (6) (52035), Versiegelungswerkzeug Ultracrimp/Clearcrimp (03920), Crimpgauge-Ersatz (03919), zusätzliche Stecker und Kappen (03046), Werkzeug zur Röhrchenentfernung (12826), Röhrchengestell (2) (03327) getrennt lieferbar.
Im Lieferumfang enthalten:
Rotorstativ, Vakuumfett, Schmiermittel, 17 ml-Becher (6), zusätzlicher Überdrehzahlaufkleber (29,000 U/min.), Becher-O-Ring (6), Bechergestell, Protokollbuch für den Ultrazentrifugenrotor, Anleitung
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra-Reihe, Standmodellzentrifuge
Empfohlen für:
Bewertung der zonalen Isolierung von Viren und subzellulären Partikeln
Spezifikation
AH-629 Ausschwingrotor aus Aluminium (6 x 17 ml) | |
Ausschwingrotor | |
15,5846 x g | |
165,9 mm | |
284 | |
16 mm | |
90° | |
60,591 x g |
Aluminium | |
6 x 17 ml | |
29.000 U/min | |
64,5 mm | |
102 mm | |
13,7 lb. (6,2 kg) | |
108,219 x g |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30