Learn More
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents with manual
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are designed for sensitive, robust amplification of RNA targets using a rapid single-tube TaqMan™ real-time reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy.
493.00 CHF - 3285.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Funktioniert auf allen AB-Plattformen, ist jedoch für den 7500 optimiert.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode Einstufige RT-PCR, qPCR
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
30057764
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4387424M
500 Reaktionen
1736.00 CHF
500 Reaktionen
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30057784
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4387391M
1000 Reaktionen
3285.00 CHF
1000 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30057797
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
AM1005M
100 Reaktionen
493.00 CHF
100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Recommended for RNA pathogen amplification
  • Consistent amplification of RNA targets with high specificity and sensitivity
  • Optimized to work with your target-specific primers and probes
  • Contains ROX for quantitative fluorescent signal normalization
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are configured for fast and simple reaction setup. The reactions are assembled in a single tube, minimizing sample handling errors and expediting set-up time. Once assembled, results are available in approximately one hour. The 25X RT-PCR Enzyme Mix included in the kit contains highly efficient ArrayScript™ Reverse Transcriptase, a mutant MMLV RT that produces high cDNA yields, and AmpliTaq Gold™ polymerase, the preferred hot-start DNA polymerase for specific target amplification. The 2X RT-PCR Buffer has been optimized for efficient, robust reverse transcription and PCR includes the passive reference dye, ROX™ Dye, for quantitative fluorescent signal normalization.
Spezifikation
Spezifikation
Funktioniert auf allen AB-Plattformen, ist jedoch für den 7500 optimiert.
Tube
Einstufige RT-PCR, qPCR
Standard
ROX (vorgemischt)
Einstufige RT-PCR-Reagenz
25 X
Primer-Sonde
Hoch
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
7500 System
AgPath-ID™, Ambion™
ArrayScript™
25 X
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents with manual