Learn More
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für die sensitive, robuste Amplifikation von RNA-Zielen mit einer schnellen Einzelschlauch TaqMan™ real-time Reverse-Transkription-PCR-(RT-PCR)-Strategie konzipiert.
456.00 CHF - 3075.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Works on all AB platforms, but is optimized for the 7500. |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | Einstufige qRT-PCR |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30057768
|
Applied Biosystems™
AM1005 |
100 Reaktionen |
456.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30057790
|
Applied Biosystems™
4387424 |
500 Reaktionen |
1738.00 CHF
500 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30057794
|
Applied Biosystems™
4387391 |
1000 Reaktionen |
3075.00 CHF
1000 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are designed for sensitive, robust amplification of RNA targets using a rapid single-tube TaqMan™ real-time reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für die sensitive, robuste Amplifikation von RNA-Zielen mit einer schnellen Einzelschlauch TaqMan™ real-time Reverse-Transkription-PCR-(RT-PCR)-Strategie konzipiert.AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für schnelle und einfache Reaktionsvorbereitung konfiguriert. Diese Reaktionen sind in einem einzigen Röhrchen kombiniert, was Fehler beim Umgang mit den Proben minimiert und die Vorbereitungszeit verkürzt. Nach dem Zusammenbau sind Ergebnisse innerhalb ungefähr einer Stunde verfügbar. Das 25x RT-PCR-Enzymgemisch im Kit enthält eine hocheffiziente ArrayScript™ Reverse-Transkriptase, ein mutiertes MMLV RT für hohe cDNA-Erträge und AmpliTaq GOLD™ Polymerase, die bevorzugte Hot-Start-DNA-Polymerase für die spezifische Target-Amplifikation. Der 2x RT-PCR-Puffer wurde für eine effiziente, robuste Reverse-Transkription und PCR optimiert und umfasst den passiven Referenzfarbstoff ROX™ Dye für die quantitative Fluoreszenzsignal-Normierung. Außerdem gibt es einen Detection Enhancer als optionales Reagenz für die Amplifikation von Templates mit einem hohen GC-Gehalt oder persistierender Sekundärstruktur.
Spezifikation
Works on all AB platforms, but is optimized for the 7500. | |
Tube | |
Einstufige qRT-PCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
Einstufige RT-PCR-Reagenz | |
Trockeneis | |
25 X |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System | |
AgPath-ID™, Ambion™ | |
ArrayScript™ | |
25 X | |
RNA |
Nur für veterinärmedizinische Zwecke.