Learn More
BTX™ AilePulse™ Plus Bipolares Transfektionssystem, vollständig
Das vollständige AgilePulse™ Plus Bipolare Transfektionssystem kann problemlos erweiterte Transfektionsprotokolle mit mehreren Gruppen von Impulsen mit jeweils separaten Parametern durchführen.
Marke:  BTX™ 470600N
Artikelnummer. 16664862
  • 33045.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Programmieren von bis zu 5 Gruppen von Impulsen mit separat definierter Impulszahl, Spannung, Impulslänge, Intervall und Polarität innerhalb jeder Gruppe.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BTX™ AilePulse™ Plus Bipolares Transfektionssystem, vollständig > Länge (metrisch): 5,4 cm; Breite (metrisch): 30,5 cm; Länge (englisch): 14,5 in.; Breite (englisch): 12 in.
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.