Learn More
Trajan™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
55.75 CHF - 938.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 78,5 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC Inlet Liner, Split-/splitloser konischer FocusLiner |
Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 6,3 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11922549
|
Trajan™
092011 |
25/Packung | N/A | ||||||
10003712
|
Trajan™
092011 |
25/Packung |
938.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12917141
|
Trajan™
09200301 |
Je 1 |
55.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Agilent Geräten
Spezifikation
78,5 mm | |
GC Inlet Liner, Split-/splitloser konischer FocusLiner | |
4 mm | |
6,3 mm |