Learn More
Trajan™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan™ 09200301
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12917141
  • 55.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Agilent Geräten
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
GC-Einlass-Liner, Split/Splitless konischer FocusLiner
6.3 mm
78,5 mm
4 mm