Learn More
Thermo Scientific™ AGI-5198, 95 %
Marke:  Thermo Scientific™ 467921000
436.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17161126
  • 438.18 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
AGI-5198
N-[2-(Cyclohexylamino)-1-(2-Methylphenyl)-2-Oxoethyl]-N-(3-Fluorophenyl)-2-Methyl-1 H-imidazol-1-Acetamid
C27 H31 F N4 O2
Fest
95%
1355326-35-0
100 mg
462,56
Reagenz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer344356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2020 Catalog Number
Name des Produkts
Thermo Scientific™ AGI-5198, 95 % > 100 mg