Learn More
ANSELL™ Aggressive Chemicals Medium Duty Environment AlphaTec™ Gloves Artikelnummer.: 17963532
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ANSELL™ Aggressive Chemicals Medium Duty Environment AlphaTec™ Gloves
Artikelnummer. 17963532 Alle ansehen Ansell Produkte
10, 1 Paar
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 17963532
Marke: ANSELL™ 55300100
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
AlphaTec™ Neoprene RABS and isolator gloves deliver exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons and offer strong physical protection against abrasions and good protection against cuts and punctures.
  • Effective protection for medium duty chemical environments, delivering exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
  • The medium thickness (20 mil or 0.51 mm) increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
  • Unlined for effective cleaning
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Category III|UKCA 0321
Chlorinated No
Farbe Black
Finger Thickness (English) 20 mil
Finger Thickness (Metric) 0.51 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Neoprenpolymer
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.51 mm
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0.51 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) RABS/Isolator Gloves
Zur Verwendung mit (Geräte) RABS/Isolator Gloves
Grip Design Glatt
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 6 in.
Anschlussgröße (metrisch) 152 mm
Länge (angloamerikanisch) 28 in.
Länge (metrisch) 711 mm
Name des Produkts
ANSELL™ Aggressive Chemicals Medium Duty Environment AlphaTec™ Gloves >