Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Dann ist das B-499 Etikettenmaterial als Nylongewebe genau die richtige Wahl! Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
46.65 CHF - 72.90 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Ausführung | Matt |
Format | Ausgestanzt |
Material | Nylongewebe |
Produkttyp | Etiketten |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Alternate Part Number | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Alternate Part Number | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17960680
|
Brady™
170798 |
Schwarz auf Weiß | 0,375 x 0,375 in. | M4-82-499 |
46.65 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17950740
|
Brady™
170797 |
Schwarz auf Orange | 0,375 x 0,375 in. | M4-82-499-OR-BK |
59.70 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17920750
|
Brady™
170805 |
Schwarz auf rot | 0,375 x 0,375 in. | M4-82-499-RD-BK |
54.30 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17940770
|
Brady™
170800 |
Yellow | 0,375 x 0,375 in. | M4-82-499-YL-BK |
54.30 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17881749
|
Brady™
170931 |
Schwarz auf Weiß | 0,375 x 1 in. | M5-118-499 |
54.20 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17980740
|
Brady™
170799 |
Schwarz auf Weiß | 0,5 x 0,5 in. | M4-83-499 |
52.95 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17910750
|
Brady™
170804 |
Schwarz auf Orange | 0,5 x 0,5 in. | M4-83-499-OR-BK |
57.45 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17940750
|
Brady™
170806 |
Schwarz auf rot | 0,5 x 0,5 in. | M4-83-499-RD-BK |
57.45 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17990740
|
Brady™
170801 |
Yellow | 0,5 x 0,5 in. | M4-83-499-YL-BK |
57.45 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17851789
|
Brady™
170932 |
Schwarz auf Weiß | 0,5 x 0,9 in. | M5-117-499 |
72.90 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17861809
|
Brady™
170933 |
Schwarz auf Weiß | 0,5 x 1 in. | M5-120-499 |
69.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Vielseitig - ideal zur Kennzeichnung von stark gekrümmten Oberflächen wie Kabel und Leitungen sowie für die allgemeine Laborkennzeichnung, Geräteplatten, Blenden und Klemmblöcke
- Beständig - widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle und Reinigungsmittel
- Selbstklebend - Etiketten mit dauerhaftem Klebstoff haften zuverlässig auf glatten, rauen und pulverbeschichteten Oberflächen
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA gemäß C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
-40 bis +194 °F |
Matt | |
Nylongewebe | |
Unsteril |