Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Die Wickeletiketten aus Nylongewebe passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Fläschchen an.
Marke: Brady™ 174378
Beschreibung
- Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Kabeln und Leitungen anbringen.
- Das weiße Nylongewebe mit matter Polyamidbeschichtung verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist für den Thermotransferdruck geeignet.
- Für den Einsatz im Innenbereich empfohlen
- UL- und CSA-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Laborbeschriftung | |
Nein | |
Rechteck | |
-40 bis +90 °C | |
0.166 mm | |
0,375 in. | |
25.4 mm | |
0,375 in. | |
M6-98-499 |
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
Ohne | |
Matt | |
Nylon | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
500 Etiketten | |
-40 bis +194 °F | |
0,0065 in. | |
0,375 x 1 in. | |
1 in. | |
9.53 mm | |
9.53 mm |