Learn More
Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP
Trusted and recommended reagent for size selection and cleanup steps within a variety of NGS workflows. Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP removes unwanted contaminants from DNA in a variety of applications including PCR, NGS, cloning, and microarrays.
792.45 CHF - 3127.50 CHF
Spezifikation
Material | AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2-8°C |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms |
pH | 8.0 to 8.4 |
Produktcode | Marke | Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10136224
![]() |
Beckman Coulter™
A63880 |
5mL |
792.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10453438
![]() |
Beckman Coulter™
A63881 |
60mL |
3127.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Agencourt AMPure XP is a highly efficient, easily automated PCR purification system that delivers superior quality DNA with no salt carryover. Requiring no centrifugation or filtration, Agencourt AMPure XP can be easily used in manual and automated 96- or 384-well formats.
- SPRI paramagnetic bead-based chemistry
- Removes contaminants (dNTPs, salts, primers, primer dimers)
- High recovery of amplicons (>100 bp) ensures that critical data is not lost
- Trusted and recommended reagent for a variety of NGS workflows
- Compatible with manual and automated processing
- Predictable and consistent size selection
- Manual cleanups using AMPure XP require less than 30 minutes
- AMPure XP is automated on all Biomek platforms for higher throughput
Spezifikation
AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy) | |
Flüssig | |
8.0 to 8.4 | |
DNA |
2-8°C | |
Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms | |
Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), Next-Generation Sequencing (NGS) |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.