Learn More
Giese™ Stößel aus Achat
Marke:  Giese™ 600-P-065
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11776794
  • 116.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Spezifikation
65 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Giese™ Stößel aus Achat > Länge: 65mm