Learn More
MP Biomedicals Agarose, molekularbiologischer Gütegrad
Wesentliche Komponente in chemischen Trennverfahren.
Marke: MP Biomedicals 11AGAH0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standard-Agarose ist ein gereinigtes Lineargalaktan-Hydrokolloid, das aus Agar oder Agar-tragenden Meeresalgen isoliert wird und durch den Elektroendosmose(EEO)-Wert von 0.12 ein wesentlicher Bestandteil chemischer Trennungsverfahren ist.
- Typische Anwendungen: Elektrophorese, Trennung von DNA/RNA-Fragmenten von 400 bis 8000 bp.
- Nur für Forschungszwecke (RUO). Für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen.
Spezifikation
Typische Arbeitslösung: 1.5%iges Gel | |
Agarose-Gel-Extraktion | |
88 °C ±1,5 °C (1,5 % Gel) | |
Raumtemperatur |
Weiß | |
Molekularbiologie, Elektrophorese, Trennung von DNA/RNA Fragmenten von 400 bis 8000 Basenpaaren. | |
1 x 100 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals Agarose, molekularbiologischer Gütegrad > 1 x 100 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur