Learn More
Agarose (molekularbiologische Qualität zur Nukleinsäure-Rückgewinnung mit niedrigem Schmelzpunkt), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10377033
Zum Warenkorb hinzufügen
Agarose (molekularbiologische Qualität zur Nukleinsäure-Rückgewinnung mit niedrigem Schmelzpunkt), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10377033
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 10377033
Marke: Fisher BioReagents BP16525
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis Low-Melting, Nucleic Acid Recovery
Physikalische Form Pulver/Feststoff
CAS 39346-81-1
Farbe Cremefarben
Menge 25 g
DNase DNase-frei
Elektroendosmose (EEO) ≤0.10
Gelierungstemperatur 26° to 30°C
Gelstärke ≥200g/cm2
Verpackung Poly-Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- and RNase-Free
Summenformel C12H18O9
Formelmasse 306.12
Güte Molekularbiologie
Name des Produkts
Agarose (molekularbiologische Qualität zur Nukleinsäure-Rückgewinnung mit niedrigem Schmelzpunkt), Fisher BioReagents >