Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, niedrige Geliertemperatur, Reagenz für die Molekularbiologie Artikelnummer.: 15410557
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Agarose, niedrige Geliertemperatur, Reagenz für die Molekularbiologie
Artikelnummer. 15410557
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15410557
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66319.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9012-36-6
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it. Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose eignet sich für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren, da Agarose-Gele bei niedrigen Konzentrationen größere Porengrößen als quervernetzte Acrylamid-Gele haben, und für chromatographische Trennungen entweder durch Beading oder durch Crosslinking der Agarose. Agarose-Gele werden auch bei der Immunelektrophorese (IEP) und bei der Doppeldiffusion von Ouchterlony-Platten zur Demonstration von Antikörper-Antigen-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Gelstärke (1.5 % w/v):>500 g/cm^2; Geliertemperatur: <24 bis 28 °C; EEO: <0.12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis low gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 65°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05L044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
ChargennummerN27L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
ChargennummerZ19K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
ChargennummerZ04K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
ChargennummerX31K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose, niedrige Geliertemperatur, Reagenz für die Molekularbiologie >