Learn More
Agarose (Niedriger EEO-Wert/Mehrzweck/Molekularbiologie-Gütegrad), Fisher BioReagents
Agarose, C12H18O9, CAS-Nummer 9012-36-6, 500 g, grau, Creme, DNase-frei, 0,09 bis 0,13, Test bestanden, 34,5 bis 37,5 °C, 1200 g/cm2 min, Molekularbiologie, niedriger EEO-Wert/Mehrzweck, Polyflasche, Pulver/Feststoff, DNase- und RNase-frei, Raumtemperatur, max. 0,15 %
118.00 CHF - 500.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C12H18O9
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10766834
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP160-100
100 g Poly-Flasche
118.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10366603
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP160-500
500 g Poly-Flasche
500.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Agarose, C12H18O9, CAS-Nummer-9012-36-6, 500 g, grau, Creme, DNase-frei, 0,09 bis 0,13, Test bestanden, 34,5 bis 37,5 °C, 1200 g/cm2 min, Molekularbiologie, Niedrig-EEO/Mehrzweck, Polyflasche, Pulver/Feststoff, DNase- und R-frei, Raumtemperatur, max. 0,15 %
Bioreagenzien
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9012-36-6
C12H18O9
Spezifikation
Agarose
Pulver/Feststoffe
Cremefarben
0.09 bis 0.13
Min. 1200 g/cm2
C12H18O9
Niedrige Elektroendosmose/Mehrzweck
9012-36-6
DNase-frei
34.5° bis 37.5 °C
DNase- und RNase-frei
Molekularbiologie
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agarose (Niedriger EEO-Wert/Mehrzweck/Molekularbiologie-Gütegrad), Fisher BioReagents