Learn More
Melford Agarose Low EEO
Molecular Biology Grade.
135.00 CHF - 1870.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose, Low EEO |
---|---|
CAS | 9012-36-6 |
Güte | Molecular Biology |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30017977
|
Melford
A20080-50.0 |
50 g |
135.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017975
|
Melford
A20080-100.0 |
100 g |
258.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017976
|
Melford
A20080-1000.0 |
1 kg |
1870.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017978
|
Melford
A20080-500.0 |
500 g |
943.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Molecular Biology Grade.
Molecular Biology Grade. High purity for preparative and analytical electrophoresis of nucleic acids >1000 bp.Gelling Temperature:
34.5 -37.5°C
Sulfate:
0.15
EEO:
0.09- 0.13
DNA Binding:
None Detected
DNA and RNase:
None Detected
Spezifikation
Agarose, Low EEO | |
9012-36-6 | |
Molecular Biology |