Learn More
Melford Agarose Low EEO
Molecular Biology Grade.
Marke:  Melford A20080-1000.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30017976
  • 1870.00 CHF / 1 Kilogramm
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Molecular Biology Grade.
Molecular Biology Grade. High purity for preparative and analytical electrophoresis of nucleic acids >1000 bp.
Gelling Temperature:
34.5 -37.5°C
Sulfate:
0.15
EEO:
0.09- 0.13
DNA Binding:
None Detected
DNA and RNase:
None Detected
Spezifikation
Spezifikation
Agarose, Low EEO
9012-36-6
1 kg
Molecular Biology