Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose LM, geringe Schmelze, zur Rückgewinnung von Proben nach der Trennung Artikelnummer.: 11491370
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Agarose LM, geringe Schmelze, zur Rückgewinnung von Proben nach der Trennung
Artikelnummer. 11491370
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11491370
Marke: Thermo Scientific Chemicals H26417.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wird für die größenbasierte Trennung von Nukleinsäuren in der Agarose-Gelelektrophorese genutzt.
Used for size-based separation of nucleic acids in agarose gel electrophoresis applications. Ideal for analysis and recovery of DNA and RNA for routine applications. Ideal for a variety of applications such as in-gel manipulation, tissue and cell culture, and viral plaque assays. Can also be used in protein electrophoresis applications such as Ouchterlony (antigen-antibody interaction assay) and radial immunodiffusion (RID) (antigen quantitation assay)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Spezifikation
Summenformel C24H38O19
Produkttyp LM Agarose
InChI-Schlüssel MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H]3CO[C@H]2[C@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]4[C@@H]5CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)O5)[C@@H]2O)O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(1S,3S,4S,5S,8R)-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,3R,4S,5S,8R)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 630.55
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberH26417.14,H26417.22,H26417.06
Chargennummer10246200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberH26417.06
Chargennummer10243742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberH26417.14,H26417.22,H26417.06
Chargennummer10240872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2022 Catalog NumberH26417.14,H26417.22,H26417.06
Chargennummer10231466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26417.14,H26417.22,H26417.06
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose LM, geringe Schmelze, zur Rückgewinnung von Proben nach der Trennung >