Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Geliertemperatur, Reagenzien für die Molekularbiologie Artikelnummer.: 15410637
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Geliertemperatur, Reagenzien für die Molekularbiologie
Artikelnummer. 15410637
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15410637
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66704.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9012-36-6
High gel strength allows gel formation at low concentrations. Ideal for antibiotic sensitivity assays, RID, double diffusion and other immunological applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Die hohe Gelstärke ermöglicht die Gelbildung bei niedrigen Konzentrationen
  • Ideal für Antibiotika-Empfindlichkeitsassays, RID, Doppeldiffusion und andere immunologische Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis high gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberJ66704.22,J66704.14
Chargennummer10248841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberJ66704.22,J66704.14
Chargennummer10243743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberJ66704.22,J66704.14
Chargennummer10239612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberJ66704.22,J66704.14
Chargennummer10237299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ66704.22,J66704.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Geliertemperatur, Reagenzien für die Molekularbiologie >