Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose-Gel-Ladefarbstoff (6X), alkalisch
113.00 CHF - 161.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose gel loading dye |
---|---|
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Namenshinweis | alkaline |
Konzentration | 6X |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15464579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62157.AB |
10 mL |
113.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15474579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62157.AC |
25 mL |
161.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenAgarose-Gelladefarbstoff (6X), alkalisch, wird bei der DNA-Gelanalyse in alkalischem Zustand verwendet. Er wird in der Agarose-Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
300 mM Natriumhydroxid, 6 mM EDTA, 0.25 % Bromocresol grün, 0.25 % Xylol Cyanol FF und 18 % Ficoll
Spezifikation
Agarose gel loading dye | |
alkaline | |
Fully miscible in water. |
Flüssigkeit | |
6X |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
- Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, 1,3-Benzenedisulfonicacid, glycine