Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose-Gel-Ladefarbstoff (6X), alkalisch
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62157.AC
156.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15474579
  • 161.00 CHF / 25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose-Gelladefarbstoff (6X), alkalisch, wird bei der DNA-Gelanalyse in alkalischem Zustand verwendet. Er wird in der Agarose-Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
300 mM Natriumhydroxid, 6 mM EDTA, 0.25 % Bromocresol grün, 0.25 % Xylol Cyanol FF und 18 % Ficoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose gel loading dye
Flüssigkeit
25 mL
alkaline
6X
Fully miscible in water.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide